Få mere at vide
3-aminopropanol (propanolamin), Mikromol™
Artikelnummer. 17982586
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17982586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17982586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1352.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-aminopropanol (propanolamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-1-propanol
CAS 156-87-6
Analyt- eller komponentnavne 3-Amino-1-propanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Aminopropanol, 3-Amino-1-propanol
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
SMIL NCCCO
IUPAC navn 3-aminopropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 75.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 75,0684 g/mol