Få mere at vide
3-aminopropansyre (beta-alanin), Mikromol™
Artikelnummer. 17957364
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17957364 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17957364 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1463.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-aminopropansyre (beta-alanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta-Alanine
CAS 107-95-9
Analyt- eller komponentnavne Beta-Alanine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Beta Alanine, Pamidronate Disodium Pentahydrate Imp. A (EP), Pamidronate Imp. A (EP), Calcium Pantothenate Impurity A, Pamidronate Disodium Pentahydrate Impurity A, Pamidronate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
SMIL NCCC(=O)O
IUPAC navn 3-aminopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 100 mg
Formel vægt 89,0477 g/mol