Få mere at vide
3-aminopropansyre (beta-alanin), Mikromol™
Beskrivelse
3-aminopropansyre (beta-alanin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beta-Alanine |
| CAS | 107-95-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Beta-Alanine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C3 H7 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Beta Alanine, Pamidronate Disodium Pentahydrate Imp. A (EP), Pamidronate Imp. A (EP), Calcium Pantothenate Impurity A, Pamidronate Disodium Pentahydrate Impurity A, Pamidronate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6) |
| SMIL | NCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-aminopropansyre |
| Vis mere |