Få mere at vide
3-Aminopropane-1-sulfonic acid, 97%
Artikelnummer. 15422318
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422318 25 g 25g
15402318 1 g 1g
15412318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55918.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3687-18-1
Molekylær formel C3H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 139.17
MDL nummer MFCD00008225
InChI nøgle SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC navn 3-aminopropan-1-sulfonsyre
SMIL NCCCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropane-1-sulfonic acid
Smeltepunkt 293°C (decomposition)
Lineær formel H2N(CH2)3SO3H
Mængde 25 g
Merck Index 14,10218
Formel vægt 139.17
Procent renhed 97%