Få mere at vide
3-Aminopropane-1-sulfonic acid, 97%
Produktkod. 15402318
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15402318 1 g 1g
15412318 5 g 5g
15422318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15402318 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H55918.03
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3687-18-1
Molekylær formel C3H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 139.17
MDL nummer MFCD00008225
InChI nøgle SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC navn 3-aminopropan-1-sulfonsyre
SMIL NCCCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopropane-1-sulfonic acid
Smeltepunkt 293°C (decomposition)
Lineær formel H2N(CH2)3SO3H
Mængde 1 g
Merck Index 14,10218
Formel vægt 139.17
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.