Få mere at vide
3-Aminopropanamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopropanamide Hydrochloride |
| CAS | 64017-81-8 |
| Molekylær formel | C3 H8 N2 O . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Aminopropanamide Hydrochloride, Propanamide, 3-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), Propanamide, 3-amino-, monohydrochloride (9CI), β-Alaninamide, hydrochloride (7CI), 3-Aminopropanamide hydrochloride, 3-Aminopropionamide hydrochloride, β-Alanine amide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O.ClH/c4-2-1-3(5)6;/h1-2,4H2,(H2,5,6);1H |
| SMIL | Cl.NCCC(=O)N |
| IUPAC navn | 3-aminopropanamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.569 |
| Formel vægt | 124.04 |