Få mere at vide
3-Aminopiperidine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30310204
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30310204 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30310204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA616355250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopiperidine Dihydrochloride
CAS 138060-07-8
Molekylær formel C5H12N2 • 2(HCl)
Mængde 250 mg
Synonym 3-Piperidinamine, Dihydrochloride, 3-Aminopiperidine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
SMIL O=[N+]([O-])c1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(O)cc4)OC5C3C=CC(=O)C=5
IUPAC navn piperidin-3-amine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 100.1623646
Formel vægt 172.0534