Få mere at vide
3-Aminopiperidine dihydrochloride, 97%
Artikelnummer. 10557064 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10557064 1 g Glass bottle 1g
10336404 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10557064 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398110010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 138060-07-8 | C5H12N2·2HCl | 173.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138060-07-8
Molekylær formel C5H12N2·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 173.09
MDL nummer MFCD00012773
InChI nøgle GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopiperidine dihydrochloride, piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-aminopiperidine 2hcl, 3-aminopiperidine hcl, 3-piperidinamine dihydrochloride, 3-piperidinamine, dihydrochloride, pubchem6755, acmc-209tvl, ksc839o8j, 3-amino-piperidine di-hydrochloride
PubChem CID 16211870
IUPAC navn piperidin-3-amine;dihydrochloride
SMIL C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopiperidine dihydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 173.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopiperidine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.