missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30132571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132571 25 g
30009931 1 g
30009455 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63298025G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24666-56-6
Molekylær formel C5H8N2O2.ClH
Molekylvægt (g/mol) 164.59
Synonym 3-Amino-2,6-piperidinedione Monohydrochloride, 2-Amino-glutarimide Hydrochloride, 3-Amino-2,6-dioxopiperidine Hydrochloride, 3-Amino-2,6-piperidinedione Hydrochloride, 3-Aminopiperidine-2,6-dione Monohydrochloride; DL-Glutamic Acid Imide Hydrochloride, Glutamimide Hydrochloride
IUPAC navn (3S)-3-aminopiperidine-2,6-dione;hydrochloride
SMIL Cl.N[C@H]1CCC(=O)NC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne 3-Aminopiperidine-2,6-dione Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H/t3-;/m0./s1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 25 g
Formel vægt 164.0353
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.