missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Aminopiperidin-2-one (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopiperidin-2-one |
| CAS | 1892-22-4 |
| Molekylær formel | C5H10N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h4H,1-3,6H2,(H,7,8) |
| SMIL | NC1CCCNC1=O |
| IUPAC navn | 3-aminopiperidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?