Få mere at vide
3-Aminopiperidin-2-one (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopiperidin-2-one |
| CAS | 1892-22-4 |
| Molekylær formel | C5H10N2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Amino-2-piperidinone, 3-Amino-2-piperidone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h4H,1-3,6H2,(H,7,8) |
| SMIL | NC1CCCNC1=O |
| IUPAC navn | 3-aminopiperidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.15 |