Få mere at vide
3-Aminopiperidin-2-one Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopiperidin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 138377-80-7 |
| Molekylær formel | C5 H10 N2 O . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Piperidinone, 3-amino-, monohydrochloride (9CI), 3-Amino-2-piperidinone hydrochloride, 3-Amino-2-piperidone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O.ClH/c6-4-2-1-3-7-5(4)8;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8);1H |
| SMIL | Cl.NC1CCCNC1=O |
| IUPAC navn | 3-aminopiperidin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.607 |
| Formel vægt | 150.056 |