Få mere at vide
3-Aminophthalic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride |
| CAS | 6946-22-1 |
| Molekylær formel | C8H7NO4 . x(HCl) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4.ClH/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H |
| SMIL | Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-aminophthalic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.6 |
| Formel vægt | 217.0142 |