Få mere at vide
3-Aminoftalsyre hydrochloriddihydrat, teknisk kvalitet, TRC
Artikelnummer. 30317277
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30317277 10 g
1 options
Artikelnummer. 30317277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62771010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate, Technical Grade
CAS 1852533-96-0
Molekylær formel C8H7NO4 . HCl . 2(H2O)
Mængde 10 g
Synonym 3-Aminophthalic Acid Hydrochloride Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4.ClH.2H2O/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13;;;/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13);1H;2*1H2
SMIL O.O.Cl.Nc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O
IUPAC navn 3-aminoftalsyre; dihydrat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 253.64
Formel vægt 253.0353