Få mere at vide
3-Aminophthalhydrazide, Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10191650 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Jar
Vial
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10191650 5 g Glass Jar 5g
11448972 1 g Vial 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191650 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3150/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 521-31-3
Molekylær formel C8H7N3O2
MDL nummer 6890
Tekniske data
Smeltepunkt 319°C
Farve Green to Yellow
Emballage Glass Jar
Mængde 5 g
Formel vægt 177.16g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.