Få mere at vide
3-aminophthalhydrazid mononatriumsalt, 98+%
Beskrivelse
3-Aminophthalhydrazid mononatriumsalt bruges til kemiluminescensanalyse af metalkationer, blod og glukokokortikoider. Det er også for at afbilde myeloperoxidaseaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Aminophthalhydrazid mononatriumsalt bruges til kemiluminescensanalyse af metalkationer, blod og glukokokortikoider. Det er også for at afbilde myeloperoxidaseaktivitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml).
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminophthalhydrazide monosodium salt |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml). |
| Formel vægt | 199.15 |
| Procent renhed | ≥98% |