Learn More
3-aminofthalhydrazid, 98%
Product Code. 11422028
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11422028 25 g 25g
11412028 5 g 5g
11432028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11422028 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14597.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Alfa Aesar 3-aminophthalhydrazid, 98%, mængde: 25g, smeltepunkt: 325 grader. C til 330 grader. C, molekylvægt: 177,163, procents renhed: 98%, Beilstein: 383929, CAS: 521-31-3, EINECS-nummer: 208-309-4, Formelvægt: 177,16, Sundhedsfare 1: H315-H319-H335 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177,163 g/mol
3-Aminophthalhydrazid bruges til påvisning af kobber, jern, peroxider og cyanider. Det udviser kemiluminescens og bruges til at måle opsonisk og fagocytisk funktion. Det fungerer som en biologisk sensor og involveret i påvisningen af polymorfonukleære leukocytter-respons hos en patient med myeloperoxidase-mangel. Yderligere bruges det som en retsmedicinsk test for blod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminophthalhydrazid bruges til påvisning af kobber, jern, peroxider og cyanider. Det udviser kemiluminescens og bruges til at måle opsonisk og fagocytisk funktion. Det fungerer som en biologisk sensor og involveret i påvisningen af polymorfonukleære leukocytter-respons hos en patient med myeloperoxidase-mangel. Yderligere bruges det som en retsmedicinsk test for blod.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 521-31-3
Molekylær formel C8H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 177.163
MDL nummer MFCD00006890
InChI nøgle HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC navn 5-amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophthalhydrazide
Smeltepunkt 325°C to 330°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 383929
Merck Index 14,5600
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 177.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide