Få mere at vide
3-aminofthalhydrazid, 98%
Artikelnummer. 11412028
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412028 5 g 5g
11422028 25 g 25g
11432028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14597.06
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Alfa Aesar 3-aminophthalhydrazid, 98%, mængde: 25g, smeltepunkt: 325 grader. C til 330 grader. C, molekylvægt: 177,163, procents renhed: 98%, Beilstein: 383929, CAS: 521-31-3, EINECS-nummer: 208-309-4, Formelvægt: 177,16, Sundhedsfare 1: H315-H319-H335 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177,163 g/mol
3-Aminophthalhydrazid bruges til påvisning af kobber, jern, peroxider og cyanider. Det udviser kemiluminescens og bruges til at måle opsonisk og fagocytisk funktion. Det fungerer som en biologisk sensor og involveret i påvisningen af polymorfonukleære leukocytter-respons hos en patient med myeloperoxidase-mangel. Yderligere bruges det som en retsmedicinsk test for blod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminophthalhydrazid bruges til påvisning af kobber, jern, peroxider og cyanider. Det udviser kemiluminescens og bruges til at måle opsonisk og fagocytisk funktion. Det fungerer som en biologisk sensor og involveret i påvisningen af polymorfonukleære leukocytter-respons hos en patient med myeloperoxidase-mangel. Yderligere bruges det som en retsmedicinsk test for blod.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 521-31-3
Molekylær formel C8H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 177.163
MDL nummer MFCD00006890
InChI nøgle HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC navn 5-amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophthalhydrazide
Smeltepunkt 325 °C til 330 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 383929
Merck Index 14,5600
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 177.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-amino-2,3-dihydro-1,4-Phthalazinedione