Få mere at vide
3-Aminophthalhydrazid, 98%, rent
Artikelnummer. 10480364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10480364 1 g Glasflaske 1g
10478120 5 g Glasflaske 5g
10511981 25 g Glasflaske 25g
11995651 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10480364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153850010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
3-aminophthalhydrazid, 98%, rent, mængde: 25g, emballage: Glasflaske, blå-lilla til grøn, kvalitet: ren, smeltepunkt: 319,0 grader. C til 320,0 grader. C, Molekylvægt: 177,16, Procents Renhed: 98 %, Assay Procentinterval: 98%, Beilstein: 25,IV,4192, CAS: 521-31-3, CAS Max %: 100,0 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 521-31-3
Molekylær formel C8H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 177.16
MDL nummer MFCD00006890
InChI nøgle HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC navn 5-amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophthalhydrazide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 319.0°C to 320.0°C
Farve Blå-lilla til grøn
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 25,IV,4192
Merck Index 15,566
Opløselighedsinformation (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Formel vægt 177.16
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Aminophthalhydrazide