Få mere at vide
3-Aminophthalhydrazide, 98%, pure
Artikelnummer. 10478120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10478120
Brand: Thermo Scientific Acros 153850050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3-Aminophthalhydrazide, 98%, pure, Quantity: 25g, Packaging: Glass bottle, Blue-Purple to Green, Grade: Pure, Melting Point: 319.0 deg.C to 320.0 deg.C, Molecular Weight: 177.16, Percent Purity: 98%, Assay Percent Range: 98%, Beilstein: 25,IV,4192, CAS: 521-31-3, CAS Max %: 100.0 | CAS: 521-31-3 | C8H7N3O2 | 177.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 521-31-3
Molekylær formel C8H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 177.16
MDL nummer MFCD00006890
InChI nøgle HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC navn 5-amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophthalhydrazide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 319.0°C to 320.0°C
Farve Blå-lilla til grøn
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 25,IV,4192
Merck Index 15,566
Opløselighedsinformation (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Formel vægt 177.16
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophthalhydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.