Få mere at vide
3-Aminophenylboronsyre hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10537410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10537410 1 g 1g
10027909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10537410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435530010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 85006-23-1 | C6H9BClNO2 | 173,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85006-23-1
Molekylær formel C6H9BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 173.40
MDL nummer MFCD00191748
InChI nøgle QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
PubChem CID 2763241
IUPAC navn (3-aminophenyl)boronsyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til Grå
Elementær analyse 40,52 til 42,60 % C, 7,88 til 8,28 % N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 173.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.