Få mere at vide
3-Aminofenylacetylen, 98%
Artikelnummer. 10027831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10027831 25 g Glasflaske 25g
10017831 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10027831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364720250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54060-30-9
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00014779
InChI nøgle NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
IUPAC navn 3-ethynylanilin
SMIL NC1=CC=CC(=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophenylacetylene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 92 °C til 93 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 59 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(C6H4)CCH
Brydningsindeks 1,6140 til 1,616
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.04
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylacetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.