Få mere at vide
3-Aminofenylacetylen, 98%
Artikelnummer. 11374566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374566 5 g 5g
11384566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20124.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54060-30-9 | C8H7N | 117,15 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og tungmetalpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54060-30-9
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00014779
InChI nøgle NNKQLUVBPJEUOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylacetylene, benzenamine, 3-ethynyl, m-aminophenylacetylene, 3-ethynylbenzenamine, 3-ethynylphenylamine, 3-ethynylaniline, m-aminophenyl acetylene, 3-aminophenyl acetylene, m-ethynylaniline, 3-ethynyl-aniline
PubChem CID 104682
IUPAC navn 3-ethynylanilin
SMIL NC1=CC=CC(=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophenylacetylene
Smeltepunkt 22°C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 70°C (1 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.617
Mængde 5 g
Beilstein 2935417
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98%