Få mere at vide
3-Aminophenylacetic acid, 97%
Artikelnummer. 10664175 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10664175 10 g Glass Bottle 10g
10122964 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10664175 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427610100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14338-36-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14338-36-4
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00075058
InChI nøgle XUSKZLBLGHBCLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylacetic acid, 2-3-aminophenyl acetic acid, 3-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-amino, 3-aminobenzeneacetic acid, pubchem1961, 3-aminophenylaceticacid, acmc-1bovt, 3-carboxymethyl aniline, 3-amino phenylacetic acid
PubChem CID 571807
IUPAC navn 2-(3-aminophenyl)acetic acid
SMIL NC1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophenylacetic acid
Smeltepunkt 147°C to 150°C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel H2NC6H4CH2CO2H
Mængde 10 g
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.