Få mere at vide
(3-Aminophenyl)acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30310662
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30310662 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30310662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA622250500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (3-Aminophenyl)acetic Acid
CAS 14338-36-4
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 500 mg
Synonym Benzeneacetic acid, 3-amino-, Acetic acid, (m-aminophenyl)- (6CI,7CI), 3-Aminobenzeneacetic acid, (3-Aminophenyl)acetic acid, (m-Aminophenyl)acetic acid, 2-(3-Aminophenyl)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1cccc(CC(=O)O)c1
IUPAC navn 2-(3-aminophenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633