Få mere at vide
3-Aminophenol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15886230
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15886230 5 g
15858270 250 g
15868270 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15886230 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8004200005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-27-5
Grad Research
Molekylær formel 3-(NH2)C6H4OH
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Specifica
Smeltepunkt 122°C
Tæthed 0.99 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 164°C/15 hPa
MDL nummer MFCD00007786
Mængde 5 g
Synonym 3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline, 3-Aminophenol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.