Få mere at vide
3-Aminophenol, Mikromol™
Artikelnummer. 14801371
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
14801371 100 mg
1 options
Artikelnummer. 14801371 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0042.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Aminophenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophenol
CAS 591-27-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Aminophenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mesalazine Imp. B (EP), m-Aminophenol, 3-Aminophenol, Mesalazine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
SMIL Nc1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-aminophenol
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 109,0528 g/mol