Få mere at vide
3-aminophenol, 99%
Artikelnummer. 10386590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386590 250 g Glasflaske 250g
10249263 5 g Glasflaske 5g
10319323 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10386590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146102500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-27-5
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00007786
InChI nøgle CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
IUPAC navn 3-aminophenol
SMIL NC1=CC=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121,0 °C til 124,0 °C
Farve Grå eller lyserød til hvid
Kogepunkt 164 °C (15,0 hPa)
Flammepunkt 155 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4OH
Mængde 250 g
Beilstein 13, 401
Merck Index 15, 456
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 35 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i varmt vand, frit opløselig i alkohol, ether og amylalkohol, let opløselig i benzen, meget let opløselig i petroleumsether
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.