Få mere at vide
3-Aminophenol, 98+%
Artikelnummer. p-7081778
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11403944
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11943.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Et kemikalie anvendt til fremstilling af inhibitorer af pattedyrs kulsyreanhydraseisoformer. Det bruges også til fremstilling af quinolin-bundne fluorescerende kulstofprikker til reguleret anticancer-opdagelse. Det bruges i produktionen af TB-lægemidler, salicylsyre, aminostabilisator og udviklere. 3-Aminophenol er blevet brugt som en stabilisator af chlorholdige termoplaster, selvom dens primære anvendelse er som mellemprodukt i produktionen af 4-amino-2-hydroxybenzoesyre, er denne isomer også anvendt som hårfarvemiddel og som et koblingsmolekyle i hårfarver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et kemikalie, der anvendes til fremstilling af inhibitorer af kulsyreanhydrase-isoformer fra pattedyr. Det bruges også til fremstilling af quinolin-bundne fluorescerende kulstofprikker til reguleret anticancer-opdagelse. Det bruges i produktionen af TB-lægemidler, salicylsyre, aminostabilisator og udviklere. 3-Aminophenol er blevet brugt som en stabilisator af chlorholdige termoplaster, selvom dens primære anvendelse er som mellemprodukt i produktionen af 4-amino-2-hydroxybenzoesyre, er denne isomer også anvendt som hårfarvemiddel og som et koblingsmolekyle i hårfarver.
Opløselighed Opløseligt i vand (35 mg
/ml ved 20 C), ether, °alkohol, amylalkohol og benzen (lidt).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-27-5
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00007786
InChI nøgle CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
IUPAC navn 3-aminophenol
SMIL NC1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophenol
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Tæthed 0.99
pH 6.8
Kogepunkt 164°C (11 mmHg)
Flammepunkt 178°C (352°F)
Lugt Characteristic
Mængde 250 g
FN nummer UN2512
Beilstein 636059
Merck Index 14,460
Opløselighedsinformation Soluble in water (35mg/ml at 20°C),ether,alcohol,amyl alcohol,and benzene (slightly).
Formel vægt 109.13
Procent renhed ≥98%