Få mere at vide
3-aminophenol, 98+%
Beskrivelse
Et kemikalie anvendt til fremstilling af inhibitorer af pattedyrs kulsyreanhydraseisoformer. Det bruges også til fremstilling af quinolin-bundne fluorescerende kulstofprikker til reguleret anticancer-opdagelse. Det bruges i produktionen af TB-lægemidler, salicylsyre, aminostabilisator og udviklere. 3-Aminophenol er blevet brugt som en stabilisator af chlorholdige termoplaster, selvom dens primære anvendelse er som mellemprodukt i produktionen af 4-amino-2-hydroxybenzoesyre, er denne isomer også anvendt som hårfarvemiddel og som et koblingsmolekyle i hårfarver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et kemikalie, der anvendes til fremstilling af inhibitorer af kulsyreanhydrase-isoformer fra pattedyr. Det bruges også til fremstilling af quinolin-bundne fluorescerende kulstofprikker til reguleret anticancer-opdagelse. Det bruges i produktionen af TB-lægemidler, salicylsyre, aminostabilisator og udviklere. 3-Aminophenol er blevet brugt som en stabilisator af chlorholdige termoplaster, selvom dens primære anvendelse er som mellemprodukt i produktionen af 4-amino-2-hydroxybenzoesyre, er denne isomer også anvendt som hårfarvemiddel og som et koblingsmolekyle i hårfarver.
Opløselighed Opløseligt i vand (35 mg
/ml ved 20 C), ether, °alkohol, amylalkohol og benzen (lidt).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminophenol |
| Smeltepunkt | 122 °C til 126 °C |
| Tæthed | 0.99 |
| pH | 6.8 |
| Kogepunkt | 164 °C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 178 °C (352 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2512 |
| Beilstein | 636059 |
| Vis mere |