Få mere at vide
3-aminophenol, 98+%
Artikelnummer. 11403944
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403944 250 g 250g
11493934 1000 g 1000g
11413944 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11403944 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11943.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 591-27-5 | C6H7NO | 109,13 g/mol
Et kemikalie anvendt til fremstilling af inhibitorer af pattedyrs kulsyreanhydraseisoformer. Det bruges også til fremstilling af quinolin-bundne fluorescerende kulstofprikker til reguleret anticancer-opdagelse. Det bruges i produktionen af TB-lægemidler, salicylsyre, aminostabilisator og udviklere. 3-Aminophenol er blevet brugt som en stabilisator af chlorholdige termoplaster, selvom dens primære anvendelse er som mellemprodukt i produktionen af 4-amino-2-hydroxybenzoesyre, er denne isomer også anvendt som hårfarvemiddel og som et koblingsmolekyle i hårfarver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et kemikalie, der anvendes til fremstilling af inhibitorer af kulsyreanhydrase-isoformer fra pattedyr. Det bruges også til fremstilling af quinolin-bundne fluorescerende kulstofprikker til reguleret anticancer-opdagelse. Det bruges i produktionen af TB-lægemidler, salicylsyre, aminostabilisator og udviklere. 3-Aminophenol er blevet brugt som en stabilisator af chlorholdige termoplaster, selvom dens primære anvendelse er som mellemprodukt i produktionen af 4-amino-2-hydroxybenzoesyre, er denne isomer også anvendt som hårfarvemiddel og som et koblingsmolekyle i hårfarver.
Opløselighed Opløseligt i vand (35 mg
/ml ved 20 C), ether, °alkohol, amylalkohol og benzen (lidt).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-27-5
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00007786
InChI nøgle CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminophenol, m-hydroxyaniline, 3-hydroxyaniline, phenol, 3-amino, 1-amino-3-hydroxybenzene, 3-amino-1-hydroxybenzene, fouramine eg, futramine eg, fourrine eg, pelagol eg
PubChem CID 11568
ChEBI CHEBI:28924
IUPAC navn 3-aminophenol
SMIL NC1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminophenol
Smeltepunkt 122 °C til 126 °C
Tæthed 0.99
pH 6.8
Kogepunkt 164 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 178 °C (352 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 250 g
FN nummer UN2512
Beilstein 636059
Merck Index 14,460
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (35 mg/ml ved 20 °C), æter, alkohol, amylalkohol og benzen (lidt).
Formel vægt 109.13
Procent renhed ≥98%