Få mere at vide
3-aminopentan, 98+%
Artikelnummer. 10753065 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10753065 5 g Glasflaske 5g
10360594 25 g Glasflaske 25g
10320644 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10753065 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 183700050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Add to basket
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616-24-0
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.17
MDL nummer MFCD00008096
InChI nøgle PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
IUPAC navn pentan-3-amin
SMIL CCC(N)CC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopentane
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7400g/mL
Kogepunkt 89,0 °C til 91,0 °C
Flammepunkt 2 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2CHNH2
Brydningsindeks 1.4055
Mængde 5 g
Beilstein 04, 179
Specifik vægtfylde 0.74
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 87.16
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Aminopentane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.