Få mere at vide
3-aminopentan, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043710
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15488799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02250.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-24-0
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.17
MDL nummer MFCD00008096
InChI nøgle PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
IUPAC navn pentan-3-amin
SMIL CCC(N)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminopentane
Tæthed 0.748
Kogepunkt 89°C to 91°C
Flammepunkt 2°C (35°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4055
Mængde 5 g
FN nummer UN1106
Beilstein 635658
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 87.17
Procent renhed 98%