Learn More
3-aminopentan, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopentane |
| Tæthed | 0.748 |
| Kogepunkt | 89 °C til 91 °C |
| Flammepunkt | 2 °C (35 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.4055 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1106 |
| Beilstein | 635658 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Show More |