Få mere at vide
3-(Aminooxy)-1-propanethiol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Aminooxy)-1-propanethiol Hydrochloride |
| CAS | 1071-99-4 |
| Molekylær formel | C3 H9 N O S . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NOS.ClH/c4-5-2-1-3-6;/h6H,1-4H2;1H |
| SMIL | Cl.NOCCCS |
| IUPAC navn | O-(3-sulfanylpropyl)hydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.64 |
| Formel vægt | 143.0172 |