Få mere at vide
3-Aminooxetan, 95%
Artikelnummer. 15214874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15214874 250 mg 250mg
15224874 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15214874 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451212500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21635-88-1
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.09
InChI nøgle OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
PubChem CID 9833923
IUPAC navn oxetan-3-amin
SMIL C1C(CO1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminooxetane
Kogepunkt 99°C
Flammepunkt 24°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 73.09
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminooxetane, 95%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.