Få mere at vide
3-Aminooxetan, 95%
Artikelnummer. 15493768
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493768 500 mg 500mg
15483768 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57248.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73,095 g/mol
Det bruges i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i medicin.
Opløselighed Lidt opløselig i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21635-88-1
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.095
MDL nummer MFCD08544363
InChI nøgle OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
PubChem CID 9833923
IUPAC navn oxetan-3-amin
SMIL C1C(CO1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminooxetane
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.05 g/mL
Kogepunkt 99 °C
Flammepunkt 24 °C (75 °F)
Mængde 500 mg
FN nummer UN1993
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 73.09
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske