Få mere at vide
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 15443798
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443798 500 mg 500mg
15433798 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57291.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138650-24-5 | C4H7NO3 | 117.104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138650-24-5
Molekylær formel C4H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 117.104
MDL nummer MFCD11035888
InChI nøgle LXRNYRAHXDUNKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-oxetane-3-carboxylic acid, acmc-20a7wi, 3-amino-3-oxetanecarboxylic acid, 3-aminooxetane-3-carboxylic acid
PubChem CID 15024256
IUPAC navn 3-aminooxetan-3-carboxylsyre
SMIL C1C(CO1)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 205°C to 210°C
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Formel vægt 117.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver