Få mere at vide
3-Aminomethyltetrahydrofuran, 97%
Artikelnummer. 10451050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451050 1 g Glasflaske 1g
10705462 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433000010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 165253-31-6 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165253-31-6
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD08234925
InChI nøgle CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran-3-yl methanamine, tetrahydro-3-furanmethanamine, tetrahydrofuran-3-ylmethylamine, 3-furanmethanamine, tetrahydro, 1-tetrahydrofuran-3-ylmethanamine, c-tetrahydro-furan-3-yl-methylamine, 3-aminomethyl oxolane, 3-aminomethyl tetrahydrofuran, tetrahydrofur-3-yl methylamine, c-tetrahydrofuran-3-yl methylamine
PubChem CID 10898660
IUPAC navn oxolan-3-ylmethanamin
SMIL C1COCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminomethyltetrahydrofuran
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Kogepunkt 65.0°C (15.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
FN nummer 2924
Formel vægt 101.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminomethyltetrahydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.