missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Aminomethylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminomethylbenzoic Acid |
| CAS | 2393-20-6 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(Aminomethyl)benzoic Acid, α-Amino-m-toluic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | NCc1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(aminomethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.163 |
| Formel vægt | 151.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?