Få mere at vide
3-(Aminomethyl)pyridine, TRC
Artikelnummer. 30316946
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30316946 10 g
1 options
Artikelnummer. 30316946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61746510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Aminomethyl)pyridine
CAS 3731-52-0
Molekylær formel C6H8N2
Mængde 10 g
Synonym 3-Pyridinylmethyl)amine, 1-(Pyridin-3-yl)methanamine, 3-(Aminomethyl)pyridine, 3-Picolylamine, NSC 59706, Picolamine, 3-Picolylamine, 3-Pyridinemethylamine, 3-Pyridylmethanamine, 3-Pyridylmethylamine, N-(3-Pyridylmethyl)amine, Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, beta-Pyridylmethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4,7H2
SMIL NCc1cccnc1
IUPAC navn pyridin-3-ylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Formel vægt 108.0687
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.