Få mere at vide
3-(Aminomethyl)pyridine, 98+%
Artikelnummer. 11450028
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450028 25 g -
11460028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23634.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3731-52-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Det finder sin anvendelse som en rubefacient.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse som
en rubefacient.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Opløselig i chloroform, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, kuldioxid og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3731-52-0
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00006412
InChI nøgle HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamine
PubChem CID 31018
IUPAC navn pyridin-3-ylmethanamin
SMIL C1=CC(=CN=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Aminomethyl)pyridine
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 1.062
pH 11 to 12
Kogepunkt 226°C
Flammepunkt 100°C (212°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.551
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 108056
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water. Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Aminomethyl)pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinemethanamine