Få mere at vide
3-(Aminomethyl)-5-chloroaniline (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Aminomethyl)-5-chloroaniline |
| CAS | 683740-35-4 |
| Molekylær formel | C7 H9 Cl N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Amino-5-chlorobenzenemethanamine, 3-Amino-5-chlorobenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2/c8-6-1-5(4-9)2-7(10)3-6/h1-3H,4,9-10H2 |
| SMIL | NCc1cc(N)cc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-(aminomethyl)-5-chloroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.613 |
| Formel vægt | 156.045 |