Få mere at vide
3-(Aminomethyl)-1-methylindole, 95%, Acros Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Aminomethyl)-1-methylindole |
| CAS | 19293-60-8 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Molekylær formel | C10H12N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, 1-methylindol-3-yl methanamine, 1-methyl-3-indolemethylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, c-1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-1-methylindol-3-yl methanamine, n-methyl-3-aminomethyl-indol, 1-methyl-1h-indole-3-methanamine |
| InChI nøgle | NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CN |
| IUPAC navn | (1-methylindol-3-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.22 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-(Aminomethyl)-1-methylindole, 95%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .