Få mere at vide
3-aminomethyl-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489607 5 g 5g
15479607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52832.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162167-97-7 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
3-Aminomethyl-1-Boc-piperidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Aminomethyl-1-Boc-piperidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162167-97-7
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.309
MDL nummer MFCD01317792
InChI nøgle WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylpiperidine, 1-boc-3-aminomethyl piperidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-3-aminomethyl-piperidine, 3-aminomethyl-1-boc-piperidine, 3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-aminomethylpiperidine, 1-n-boc-3-aminomethyl-piperidine
PubChem CID 2756483
IUPAC navn tert-butyl-3-(aminomethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Mængde 5 g
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%