Få mere at vide
3-Aminomethyl-1,4,6,7-tetrahydro-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylicacidtert-butylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminomethyl-1,4,6,7-tetrahydro-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylicacidtert-butylester |
| CAS | 1251000-58-4 |
| Molekylær formel | C12H20N4O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-5-4-9-8(7-16)10(6-13)15-14-9/h4-7,13H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2[nH]nc(CN)c2C1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 3-(aminomethyl)-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vægt | 252.1586 |