Få mere at vide
3-Aminoisoxazol, 95%
Artikelnummer. 10748045 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10748045 5 mL Glasflaske 5ml
10386314 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748045 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133530050
CAS: 1750-42-1 | C3H4N2O | 84,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1750-42-1
Molekylær formel C3H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD00038814
InChI nøgle RHFWLPWDOYJEAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisoxazole, isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 3-amino isoxazole, isoxazolamine, 3-amineisoxazole, aminoisoxazole, 3-aminoisoxazol, 3-amino-1,2-oxazole, amino-isoxazole
PubChem CID 1810216
IUPAC navn 1,2-oxazol-3-amin
SMIL C1=CON=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoisoxazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.3800g/mL
Kogepunkt 226 °C til 228 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5100 til 1,5120 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.38
Formel vægt 84.08
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminoisoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.