Få mere at vide
3-Aminoisoxazol-4-karbonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminoisoxazole-4-carbonitrile |
| CAS | 258518-65-9 |
| Molekylær formel | C4 H3 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3O/c5-1-3-2-8-7-4(3)6/h2H,(H2,6,7) |
| SMIL | N=C1NOC=C1C#N |
| IUPAC navn | 3-imino-1,2-oxazole-4-karbonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.086 |
| Formel vægt | 109.028 |