Få mere at vide
3-aminoisonikotinsyre, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15525266 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15525266 5 g 5g
15515266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525266 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457690050
Request Bulk or Custom Format
Identificadores de productos químicos
CAS 7579-20-6
Molekylær formel C6H5N2O2
Molekylvægt (g/mol) 137.12
MDL nummer MFCD00137840
InChI nøgle FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
IUPAC navn 3-aminopyridin-4-carboxylsyre
SMIL NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoisonicotinic acid
Smeltepunkt 275.0°C to 276.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminoisonicotinic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.