Få mere at vide
3-aminoisonikotinsyre, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223572
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10223572 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10061884 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10223572 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00054DA
Kemiske identifikatorer
CAS 7579-20-6
Molekylær formel C6H5N2O2
Molekylvægt (g/mol) 137.12
MDL nummer MFCD00137840
InChI nøgle FYEQKMAVRYRMBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-aminoisonicotinic acid, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-isonicotinic acid, 3-amino-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino, 3-amino-4-carboxypyridine, 3-amino-4-pyridinecarboxylicacid, 3-amino-4-carboxylic acid pyridine, pubchem2420, 3-aminoisonicotinsaure
PubChem CID 459531
IUPAC navn 3-aminopyridin-4-carboxylsyre
SMIL NC1=CN=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoisonicotinic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 95%