Få mere at vide
3-aminoimidazo[1,2-a]pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424948
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424948 1 g 1g
15434948 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58726.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 28036-33-1 | Molecular Formula: C7H7N3 | Molecular Weight: 133.154 g/mol
Det er et mellemprodukt i produktionen af mutagene pyrolysater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et mellemprodukt i
produktionen af mutagene pyrolysater.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. (4,9 g/L) (°25 C)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28036-33-1
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.154
MDL nummer MFCD06660421
InChI nøgle RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-3-amine, 3-aminoimidazo 1,2-a pyridine, 3-amino-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-20an9p, imidazopyridinamine, imidazo 1,2-a pyridin-3-ylamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-ylamine
PubChem CID 432221
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-3-amin
SMIL C1=CC2=NC=C(N2C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 114 °C til 126 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. (4,9g/L) (25 °C)
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%